Learn More
Fisherbrand™ Cryoboîtes en polypropylène avec couvercle antidérapant
Utilisez ces boîtes en polypropylène avec séparateurs pour le stockage de jusqu’à 100 tubes. Les boîtes cryogéniques en PP Fisherbrand™ sont idéales pour le stockage et le transport des échantillons.
Marque: Fisherbrand™ FB71405
20.80 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Cryoboîtes avec couvercle coulissant, PP, format 133 x 133 mm
- Polypropylène haute qualité (PP)
- Disponible en coloris naturel et autres
- Les boîtes sont réglables en hauteur
- Les boîtes sont disponibles en 6 couleurs modernes, avec un codage numérique et des évents correspondants pour l’évacuation de l’eau condensée
- La grille 6 x 6 jusqu’à 10 x 10 convient pour 36 à 100 tubes
- Autoclavable, Résistance à une plage de température comprise entre -90° et +121°C
- Grilles disponibles : 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9, 10 x 10
- Avec codage numérique
Spécification
Rouge | |
Boîte cryogénique | |
9 x 9 | |
133 mm |
Polypropylène | |
Avec couvercle coiffant | |
133 mm | |
50 à 75 mm |