Learn More
Fisherbrand™ Boîtes d’entreposage de flacons cryogéniques
GREENER_CHOICE
Code produit. 11788029 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité:
Flacons cryogéniques filetés de 1,2 à 2 ml
Flacons de 5 ml
Conditionnement:
24 pièces
4 pièces
Code produit. 11788029
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour le stockage à très basse température des flacons cryogéniques à filetage interne et externe
Pour le stockage à très basse température des flacons cryogéniques à filetage interne et externe
  • Boîtes de stockage de 81 places en PC blanc
  • À utiliser dans des congélateurs mécaniques et de l’azote liquide Dewars
  • Le couvercle est imprimé d’une grille numérotée 9 x 9 à des fins d’inventaire.
  • Empilables
  • Autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Couleur Blanc
Matériau Polycarbonate
Forme Carré
Type Boîte de stockage de flacons cryogéniques
À utiliser avec (application) Pour le stockage à ultra-basse température des flacons cyrogéniques à filetage interne et externe
Capacité Flacons cryogéniques filetés de 1,2 à 2 ml
Matrice de tubes 9 x 9
Dimensions (L x l x H) 13,3 x 13,3 x 5 cm
Longueur (impériale) 5,25 in
Longueur (métrique) 13,3 cm
Largeur (impériale) 5,25 in
Largeur (métrique) 13,3 cm
Hauteur (impériale) 2 in
Hauteur (métrique) 5 cm
Poids (métrique) 4,31 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt