Learn More
Thermo Scientific™ Anse Sterilin™ avec sphère
Simplifiez vos travaux de culture avec les anses et étaleurs Thermo Scientific™ Sterilin™. Possibilité d’inoculation, de repiquage par dilution, de répartition et de récolte des colonies.
Marque:  Thermo Scientific™ SL10S
Code produit. 11814732
Description
Description
Simplifiez vos travaux de culture avec les anses et étaleurs Thermo Scientific™ Sterilin™. Sélections pour l’inoculation, le repiquage par dilution, la répartition et la récolte des colonies.
  • Pour l’inoculation, le repiquage par dilution, l’étalement et la récolte de colonies isolées
  • Éliminent le besoin de flamme et les risques que cela représente ; Anse d’inoculation pour des volumes d’échantillons fixes avec choix de la sphère pour le repiquage par dilution ou de l’aiguille pour le prélèvement des colonies et des cultures en profondeur
  • Choix d’anses rigides ou flexibles pour s’adapter aux différentes applications et préférences de l’utilisateur
  • L’axe hexagonal améliore l’adhérence et facilite l’orientation.
  • Sans lubrifiants, huiles et charges électrostatiques pour faciliter un mouillage constant et un transfert de liquide complet
  • Pas de bords rugueux pour un placage et un repiquage lisses et sans problème des cultures
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
Informations de commande
  • Disponibles uniquement dans certaines régions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10μL
Bleu pâle
10
Irradiés
Anse avec aiguille
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Anse Sterilin™ avec sphère >