Learn More
Fisherbrand™ Cryoboîtes en polypropylène avec couvercle antidérapant
Utilisez ces boîtes en polypropylène avec séparateurs pour le stockage de jusqu’à 100 tubes. Les boîtes cryogéniques en PP Fisherbrand™ sont idéales pour le stockage et le transport des échantillons.
26.45€ - 37.20€
Spécification
Matériau | Polypropylène |
---|---|
Longueur (métrique) | 133 mm |
Largeur (métrique) | 133 mm |
Code produit | Marque | Couleur | Type | Matrice de tubes | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Type | Matrice de tubes | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12663145
|
Fisherbrand™
FB71413 |
Assorties | Boîte cryogénique | 9 x 9 |
33.95€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
12653145
|
Fisherbrand™
FB71411 |
Noir | Boîte cryogénique | 9 x 9 |
28.70€
5 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12891593
|
Fisherbrand™
FB71431 |
Noir | Boîte cryogénique | 10 x 10 |
28.70€
5 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12881593
|
Fisherbrand™
FB71429 |
Bleu | Boîte cryogénique, À codage numérique | 10 x 10 |
28.70€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12801603
|
Fisherbrand™
FB71433 |
Assorties | Boîte cryogénique | 10 x 10 |
28.70€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12643145
|
Fisherbrand™
FB71409 |
Bleu | Boîte cryogénique | 9 x 9 |
28.70€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12871593
|
Fisherbrand™
FB71427 |
Vert | Boîte cryogénique | 10 x 10 |
28.70€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12861593
|
Fisherbrand™
FB71421 |
Naturel | Boîte cryogénique | 10 x 10 |
26.45€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12633145
|
Fisherbrand™
FB71407 |
Vert | Boîte cryogénique | 9 x 9 |
33.55€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12603145
|
Fisherbrand™
FB71401 |
Naturel | Boîte cryogénique | 9 x 9 |
37.20€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12841593
|
Fisherbrand™
FB71425 |
Rouge | Boîte cryogénique | 10 x 10 |
28.70€
5 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12623145
|
Fisherbrand™
FB71405 |
Rouge | Boîte cryogénique | 9 x 9 |
28.70€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12851593
|
Fisherbrand™
FB71423 |
Jaune | Boîte cryogénique | 10 x 10 |
35.35€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12613145
|
Fisherbrand™
FB71403 |
Jaune | Boîte cryogénique | 9 x 9 |
28.70€
5 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Cryoboîtes avec couvercle coulissant, PP, format 133 x 133 mm
- Polypropylène haute qualité (PP)
- Disponible en coloris naturel et autres
- Les boîtes sont réglables en hauteur
- Les boîtes sont disponibles en 6 couleurs modernes, avec un codage numérique et des évents correspondants pour l’évacuation de l’eau condensée
- La grille 6 x 6 jusqu’à 10 x 10 convient pour 36 à 100 tubes
- Autoclavable, Résistance à une plage de température comprise entre -90° et +121°C
- Grilles disponibles : 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9, 10 x 10
- Avec codage numérique
Spécification
Polypropylène | |
133 mm | |
133 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Cryoboîtes en polypropylène avec couvercle antidérapant