Learn More
KGW Isotherm™ Flacons Dewar sphériques
Pour le stockage et le transport d’azote liquide. Les flacons Dewar sphériques KGW Isotherm™ sont en verre borosilicaté 3.3.
Marque:  KGW Isotherm™ 1292
Code produit. 10145500
  • 1315.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Faible taux d’évaporation
  • Bonne stabilité antibasculement
  • Entièrement argenté en série
  • Couvercle en aluminium brossé
  • Avec poignée et couvercle non fixé
Spécification
Spécification
En vrac
305mm
Technique de laboratoire, technique médicale
380mm
Verre borosilicaté
205mm
Argent
225mm
210mm
Poignée du couvercle
3 L
Aluminium
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
KGW Isotherm™ Flacons Dewar sphériques > Capacité : 3 L