Learn More
BRAND™ Connecteurs de tubulure droit translucide en polypropylène
Fabriqués en polypropylène translucide. Les connecteurs de tubulure droit en polypropylène translucide BRAND™ sont rainurés pour s’adapter à de nombreux diamètres de tubulure.
Marque: BRAND™ 152710
16.49 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqués en polypropylène translucide
- Rainurés pour s’adapter à de nombreux diamètres de tubulure
- Forme droite
- Autoclavables
Spécification
Autoclavable | |
55 mm | |
10/boîte | |
Translucide |
Polypropylène | |
Tubulure de 6 à 10 mm de dia. int. | |
Structuré | |
Connecteur de tubulure droit |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Connecteurs de tubulure droit translucide en polypropylène > Droit ; s’adapte aux tubulures de 6 à 10 mm de D.I. ; longueur : 55 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu