Learn More
Falcon™ Microplaque à 96 puits, à fond plat non traitée
GREENER_CHOICE
Couleur :transparent ; Stérilité :stérile ; Couvercle :avec couvercle
Marque:  Falcon™ 351172
166.44 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10748692
  • 186.66€ / 50 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Disponibles avec des surfaces traitées et non traitées pour culture tissulaire. En PS vierge transparent pour une visibilité optimale.
  • Les fonds sont 60 % plus fins que les microplaques en polystyrène classiques, ce qui se traduit par une fluorescence de fond plus faible et permet des relevés jusqu’à 340 nm.
  • Les parois opaques empêchent les échanges entre puits.
  • Le fond plat optiquement transparent permet une visualisation directe sous microscope.
  • En PS vierge transparent
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Apyrogènes
  • Des traitements de surface en polystyrène non traité, en culture tissulaire standard (TC) et Corning™ PrimariaTM sont disponibles
  • Emballage pratique, de type médical, à ouverture facile, pour une présentation individuelle du produit
  • Les plateaux individuels et les plateaux Ready-Stack (RS) sont en PET (Code 1) et recyclables
  • Les microplaques Falcon à 96, 384 et 1536 puits sont compatibles avec les systèmes d’automatisation et répondent aux dimensions standard ANSI / SBS pour les microplaques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Étalon
0,32 cm2
Non traitée
PS
1,5 à 2,2 ml
Non traité
Plat
1/boîte
Avec couvercle
8 x 12
Transparent
96
Stérile
0,37 mL
50/boîte
50/boîte
Nom du produit
Falcon™ Microplaque à 96 puits, à fond plat non traitée > Transparent ; Standard, avec couvercle ; Oui ; Aucun ; Plat