Learn More
Masterflex™ Raccord cannelé à connecteur droit, PEHD
Associez ces raccords droits PEHD simples et économiques à une tubulure souple pour vos applications à basse pression (généralement moins de 30 psi). Les raccords cannelés à connecteur droit en PEHD glissent dans la tubulure souple. Grâce à son élasticité, la tubulure est maintenue sur le raccord pour les installations à basse pression.
Marque: Masterflex™ 40622-53
Description
- Conçu pour un assemblage rapide et facile sans outils
- Offre une bonne résistance chimique
- Temp. : - 53 à 65°C
- Stérilisation par oxyde d’éthylène
Spécification
Raccords cannelés | |
HDPE | |
Tubulure de 1/8 pouces de D.I. | |
10/boîte |