Learn More
Fisherbrand™ Pointe de pipette en PP naturel Makro II
Pointes de pipettes à utiliser avec toutes les pipettes disponibles dans le commerce. Les pointes de pipettes macro II Fisherbrand™ en polypropylène naturel offrent un niveau élevé et uniforme de qualité et de précision, et sont parfaitement adaptées aux pipettes manuelles ou électroniques, à monocanal ou multicanaux.
Marque: Fisherbrand™ FB34681
Description
- En PP de haute qualité
- S’adapte parfaitement grâce au cône précisément étudié pour une étanchéité optimale
- La stabilité de sa forme en garantit une manipulation optimale
- Autoclavable
- Un traitement par ionisation spécial en assure la protection antipoussière
- Disponible en version préstérilisée ou non stérile
- Excellente transparence due aux surfaces de haute qualité
- Mouillage résiduel minime grâce à la qualité contrôlée des matières premières
- Orifice de pointe précis pour un volume d’une redoutable exactitude
Spécification
1 000 à 5 000 μl | |
Autoclavable | |
Makro II |
Naturel | |
Sartorius™ Biohit™, Labmate, Socorex™ | |
Polypropylène |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Pointe de pipette en PP naturel Makro II > Volume (métrique) : 1000 à 5000 μl
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu