Learn More
Thermo Scientific™ Bonbonne en PP Nalgene™
Description
Choisissez les bonbonnes autoclavables Thermo Scientific™ Nalgene™ pour le stockage de lots importants de milieux de culture, de vaccins, de milieux en vrac et de produits chimiques. Ces bonbonnes sont équipées d’un col large pour faciliter le remplissage / la distribution et elles sont fabriquées en polypropylène naturel avec un bouchon 83B en polypropylène blanc et un joint en TPE (élastomère thermoplastique).
Des options de personnalisation sont disponibles pour les applications de transfert de liquide. S’adaptent parfaitement à de nombreux bouchons 83B en option avec des ensembles de raccords standard (comme les bouchons de remplissage / ventilation Nalgene™ Top Works™ et Nalgene™) et personnalisés.
- Des poignées bretelles pratiques facilitent le transport et le déversement même les mains gantées
- Disponibles en versions 10, 20 et 50 L pour une utilisation dans de nombreuses applications biopharmaceutiques
- Gradués par incréments de 1 gallon et 5 L pour une plus grande facilité d’utilisation
- Systèmes de transfert de liquide Nalgene Top Works (n° de cat. 2135) facilitant le transfert aseptique de liquide pratique
- Autoclavables / Graduées / Étanches†
Informations de commande :
- Sont inclus dans les options de bouchons supplémentaires : bouchons de remplissage/ventilation rapide Nalgene (n° de cat. 2158) ou les bouchons de remplissage/ventilation Nalgene (n° de cat. 2162)
- Sont inclus dans les accessoires supplémentaires : raccords de cloison cannelés Nalgene (n° de cat. 6149)
- Des ensembles de tubulures personnalisés sont disponibles. Veuillez consulter le configurateur des ensembles de tubulures personnalisés sur www.thermoscientific.com/tubingconfigurator.com
Spécification
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
Capacité (impériale) | 5,3 gal. |
Capacité (métrique) | 20 l |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Taille du bouchon | 83B |
Couleur | Blanc |
Description | Bonbonne en polypropylène avec poignées |
Diamètre (métrique) externe | 282 mm |
À utiliser avec (application) | Pour les grands lots de milieux de culture, la fabrication de produits de vaccination, le stockage de milieux et de produits chimiques en vrac, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation |
Hauteur (métrique) avec bouchon | 526 mm |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1424187 | Certificat de conformité | 02/03/2025 | 2250-0050 |
1422563 | Certificat de conformité | 28/02/2025 | 2250-0050 |
1420657 | Certificat de conformité | 22/02/2025 | 2250-0050 |
1420656 | Certificat de conformité | 07/02/2025 | 2250-0050 |
1420270 | Certificat de conformité | 04/02/2025 | 2250-0050 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.