Learn More
Thermo Scientific™ Polypropylène Nalgene™, raccords cannelés universels, 13 mm
S’utilise avec : Bouchons de flacons et de bonbonnes Nalgene
Marque: Thermo Scientific™ 6149-0001
26.25 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Description
Utilisez les raccords cannelés en PP Thermo Scientific™ Nalgene™ pour transformer vos ensembles de tubulures en récipients de culture et assurer un transfert aseptique des liquides. Ils sont compatibles avec la plupart des bouchons de bonbonne et de flacon Nalgene. Les bouchons prépercés permettent un assemblage interne facile et sûr.
Caractéristiques :- Les bouchons acceptent (deux) raccords de 0,25 po
- Les raccords, cannelés des deux côtés, peuvent accueillir une tubulure à l’extérieur et à l’intérieur du récipient
Inclut :
Instructions, gabarit de perçage et deux jeux de raccords cannelés en polypropylène, écrous en acétal, joints d’étanchéité en silicone et caches pour orifices en TPE.
Spécification
0,5 po | |
Flacons et bonbonnes Nalgene | |
2 | |
Pack of 2 |
13 mm | |
PP | |
Raccords |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
7450766010 | Certificat de conformité | 18/02/2025 | 6149-0001 |
7450111010 | Certificat de conformité | 18/02/2025 | 6149-0001 |
7449227010 | Certificat de conformité | 27/01/2025 | 6149-0001 |
7444975010 | Certificat de conformité | 20/01/2025 | 6149-0001 |
7436817010 | Certificat de conformité | 31/08/2024 | 6149-0001 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.