Learn More
Thermo Scientific™ Bonbonne ronde Nalgene™ en PEBD
S’utilise avec : Stockez et transportez des réactifs ; Matériau du bouchon : Polypropylène ; Couleur : Blanc
Marque: Thermo Scientific™ 2210-0020
54.69 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les bonbonnes rondes en LDPE sans robinets Thermo Scientific Nalgene sont un excellent choix pour le stockage et le transport de réactifs.
Les bonbonnes en LDPE sont dotés de grandes poignées et la résine est un excellent choix pour le stockage de réactifs sensibles aux catalyseurs de polymérisation.
- Graduations moulées par incréments de 5 L et 1 gallon
- Étanches†
Inclut :
Bouchon à visser en polypropylène blanc et bouchon 83B
Spécification
Non autoclavable | |
10 l | |
83B | |
Bonbonne ronde en PEBD avec poignée | |
250 mm | |
389 mm | |
LDPE | |
1 Ea. |
2,5 gal . | |
PP | |
Blanc | |
64 mm | |
Stockage et transport de réactifs | |
Poignées | |
6/Cs. | |
Bonbonne avec poignée |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1424929 | Certificat de conformité | 20/03/2025 | 2210-0020 |
1420639 | Certificat de conformité | 08/02/2025 | 2210-0020 |
1298468 | Certificat de conformité | 10/12/2024 | 2210-0020 |
1317666 | Certificat de conformité | 10/12/2024 | 2210-0020 |
1417475 | Certificat de conformité | 26/11/2024 | 2210-0020 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.