Learn More
Thermo Scientific™ Bonbonne Nalgene™ Clearboy™ ronde en polycarbonate avec bouchon
Code produit. 10149790
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 l
20 l
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10149790
Marque: Thermo Scientific™ 22510020
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
S’utilise avec : Préparation de milieux et de cultures à grand volume, nécessitant une inspection visuelle ; Autoclavable ; Matériau du bouchon : Polypropylène ; Couleur : Transparent
Réalisez la préparation de milieux et de cultures de grands volumes grâce à ces bonbonnes en polycarbonate Nalgene Clearboy, notamment si une inspection visuelle est nécessaire. Cette bonbonne Clearboy en polycarbonate est durable, plus légère et plus sûre que le verre, autoclavable pour des applications stériles et idéale pour le stockage réfrigéré ou congelé de solutions aqueuses, telles que l’eau stérile, les réactifs aqueux et les milieux de cultures.
Caractéristiques :
  • Disponibles en versions 10 et 20 L pour une utilisation dans de nombreuses applications biopharmaceutiques
  • Gradués en litres et en gallons
  • Moulées en polycarbonate transparent et durable
  • Des options de personnalisation sont disponibles pour les applications de transfert de liquide
  • Autoclavables / Graduées / Étanches†
Inclut :
  • Bouchon en polypropylène et joint TPE
Informations de commande :
Sont inclus dans les options de bouchons supplémentaires : bouchons de remplissage/ventilation rapide Nalgene (n° de cat. 2158), les bouchons de remplissage/ventilation Nalgene (n° de cat. 2162), systèmes de transfert de liquide Nalgene Top Works™ (n° de cat. 2135) et bouteilles de validation Nalgene (n° de cat. DS2127). Sont inclus dans les accessoires supplémentaires : raccords de cloison cannelés Nalgene (n° de cat. 6149).
Remarque :
Désengager complètement le filetage du bouchon et désassembler le robinet avant tout autoclavage.
† Le terme “étanche” s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant deux 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 2,6 gal.
Capacité (métrique) 10 l
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 83B
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 253 mm
À utiliser avec (application) Préparation de milieux et de cultures à grand volume, nécessitant une inspection visuelle., Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​
Hauteur (métrique) avec bouchon 294 mm
Matériau Polycarbonate
Nbre par carton 4/Cs.
Nb par paquet 1 Ea.
Type de produit Bonbonne
Forme Round
Stérilité Non-sterile
Volume (impériale) jusqu’au rebord 3,3 gal
Volume (métrique) jusqu’au rebord 12.5 l
Étape du flux de travail Upstream media/buffer prep and storage. Upstream process solution storage
Afficher plus Afficher moins
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.