Learn More
Thermo Scientific™ Bonbonne ronde Nalgen™ en PEBD
Description
Les bonbonnes rondes en LDPE sans robinets Thermo Scientific Nalgene sont un excellent choix pour le stockage et le transport de réactifs.
Les bonbonnes en LDPE sont dotés de grandes poignées et la résine est un excellent choix pour le stockage de réactifs sensibles aux catalyseurs de polymérisation.
- Graduations moulées par incréments de 5 L et 1 gallon
- Étanches†
Inclut :
Bouchon à visser en polypropylène blanc et bouchon 83B
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (impériale) | 6,6 gal |
| Capacité (métrique) | 25 l |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Taille du bouchon | 83B |
| Couleur | Blanc |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 64 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 287 mm |
| À utiliser avec (application) | Stockage et transport de réactifs, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation |
| Hauteur (métrique) avec bouchon | 594 mm |
| Afficher plus |
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.