Learn More
Thermo Scientific™ Bonbonnes et bouteilles Biotainer™ en polycarbonate Nalgene™
Description
Réduisez le risque de transfert de contamination et éliminez les coûts de nettoyage, de stérilisation et des validations correspondantes. Utilisez les flacons et bonbonnes stériles et prêts à l’emploi Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ spécialement conçus pour les fabricants de produits pharmaceutiques et biologiques. Parfaits pour la congélation.
- Leur structure en PC durable, translucide garantit l’intégrité de vos échantillons.
- Les bouchons sont dotés d’un joint en silicone pour une parfaite étanchéité†
- Des options de personnalisation sont disponibles pour les applications de transfert de liquide.
- Fournis avec une importante documentation pour la validation.
- Adaptés pour le stockage dans des conditions comprises entre -100°C et +100°C.
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 10 l |
Capacité (impériale) | 338,1 oz. |
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 48 mm |
À utiliser avec (application) | Congélation, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation |
Matériau | PC |
Nbre par carton | 2/Cs. |
Stérilité | Stérile |
Plage de températures (métrique) | -100°C to 100°C |
Matériau de revêtement | Silicone |
Afficher plus |
Documents
Scientific Resources
Brochures
Product Information
Specification Sheets
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1386665 | Certificat de conformité | 10/12/2024 | 3410-42 |
1382218 | Certificat de conformité | 10/12/2024 | 3410-42 |
1358322 | Certificat de conformité | 10/12/2024 | 3410-42 |
1314537 | Certificat de conformité | 10/12/2024 | 3410-42 |
1378791 | Certificat de conformité | 10/12/2024 | 3410-42 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85% -
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Remarque : Ne pas utiliser sur des plaques chauffantes