Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PETG carrés pour milieu de culture Nalgene™ avec bouchon Code produit.: 10484481
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Flacons en PETG carrés pour milieu de culture Nalgene™ avec bouchon
Code produit. 10484481
125 ml
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
1 l
2000 ml
Code produit. 10484481
Marque: Thermo Scientific™ 20190125
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Éliminez les étapes coûteuses de lavage, dépyrogénation et autoclavage grâce à ces flacons, parfaitement adaptés au stockage et à l’échantillonnage de principes actifs pharmaceutiques et de produits intermédiaires en vrac.
Éliminez les opérations onéreuses de lavage, de dépyrogénation et d’autoclavage grâce aux flacons de stockage PETG carrés Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon, certifiés stériles et apyrogènes. Parfaitement adaptés au stockage et à l’échantillonnage d’ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) et de produits intermédiaires en vrac, ainsi qu’à la préparation et au confinement de tampons et de cultures ou à la conservation prolongée de liquides sensibles au pH, tels que les milieux de culture.
Flacon carré PETG
• Spécial milieu de culture
• Non cytotoxique, apyrogène
• Echelle graduée dans la masse
• Polyéthylène glycol PETG + capuchon HDPE
• Ne casse pas, inaltérable dans le temps, transparent, perméabilité réduite au CO2/O2. Un ruban thermo-rétracté scelle le capuchon pour éviter toute contamination
• ISO 14644-1/Class 7
• Stérile par rayonnement gamma
• Flacon PETG stérile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 125 ml
Capacité (impériale) 200 ml (4 oz)
Couleur Transparents
Diamètre (impériale) 2,13 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 1.10 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 28 mm
À utiliser avec (application) Stockage en congélateur à une température inférieure à 40 deg. C, Media/Buffer Storage, Storage
Matériau PETG
Nbre par carton 48/Cs.
Nb par paquet 24/Pk.
Stérilité Stérile
Plage de températures (métrique) -70°C to 70°C
Certifications/Conformité Les flacons et les bouchons sont certifiés stérilisés par irradiation (SAL 10-6), apyrogènes et non cytotoxiques, et sont conformes aux recommandations de l’USP classe VI.
Closure Included Oui
Autoclavable Non autoclavable
Graduated Oui
Bouche Étroit
Forme Carré
Hauteur (métrique) 110 mm
Type de produit Flacon pour milieu de culture
Hauteur (impériale) 4,33 in
Matériau du bouchon HDPE
Taille du bouchon 38-430 mm
Diamètre (métrique) 54 mm
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1423931 Type de certificatCertificat de traitement Date25/03/2025 Catalog Number2019-0125
Numéro de lot1423929 Type de certificatCertificat de traitement Date19/03/2025 Catalog Number2019-0125
Numéro de lot1420392 Type de certificatCertificat de traitement Date24/02/2025 Catalog Number2019-0125
Numéro de lot1423931 Type de certificatCertificat de conformité Date07/03/2025 Catalog Number2019-0125
Numéro de lot1423929 Type de certificatCertificat de conformité Date01/03/2025 Catalog Number2019-0125
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Flacons en PETG carrés pour milieu de culture Nalgene™ avec bouchon >