Learn More
Thermo Scientific™ Bonbonne stérile à usage unique en PEHD Nalgene™
Code produit. 10758851
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 L
33 L
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Code produit. 10758851
Marque: Thermo Scientific™ 3422890050
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Éliminez les coûts de nettoyage, de préparation et de configuration grâce aux bonbonnes en PEHD à usage unique, prêtes à l’emploi et livrées stériles qui sont parfaites pour stocker des liquides stériles et des produits pharmaceutiques / de biotechnologie.
Éliminez les coûts de nettoyage, de préparation et de configuration grâce aux bonbonnes en PEHD à usage unique Thermo Scientific™ Nalgene™ prêtes à l’emploi. Fournies stériles pour un usage unique, les récipients en polyéthylène de haute densité sont parfaits pour stocker des liquides stériles et des produits pharmaceutiques / de biotechnologie.
Caractéristiques
  • Bouchon en polypropylène PEHD
  • Stérile
  • Étanches†
Informations de commandePoignée en acier inox amovible disponible (2229-0001)
Comprend
bouchon en PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 5,3 gal.
Capacité (métrique) 20 L
Certifications/Conformité Qualité alimentaire, USP classe VI, non cytotoxique
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 83 B
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) intérieur de col 64 mm
Diamètre (métrique) externe 284 mm
Jetable Single-use
À utiliser avec (application) Idéale pour stocker des liquides stériles et des produits pharmaceutiques/de biotechnologie, Transportation ​
Hauteur (métrique) avec bouchon 502 mm
Matériau HDPE
Nbre par carton 6/Cs.
Type de produit Bonbonne
Stérilité Stérile
Étape du flux de travail Upstream media/buffer prep and storage. Upstream process solution storage
Afficher plus Afficher moins
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.