Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons de remplissage / ventilation Nalgene™
Description
Manipulez des solutions aseptiques pour les applications de transfert de liquide dans les domaines pharmaceutiques, biotechnologiques et en laboratoire grâce aux bouchons de remplissage / ventilation Thermo Scientific™ Nalgene™. Pouvant accueillir des composants supplémentaires de transfert de liquide, tels que des connecteurs aseptiques et des filtres d’évent, ces bouchons à 3 orifices sont disponibles pour une utilisation avec des flacons et des bonbonnes Nalgene avec des bouchons 53B ou 83B, y compris les tubulures prémontées en silicone durci au platine prémontées pour une personnalisation aisée des flacons et des bonbonnes.
- Les bouchons autoclavables sont spécialement conçus pour s’adapter à la plupart des flacons et des bonbonnes Nalgene
- Systèmes étanches† permettant une manipulation aseptique en toute sécurité de produits à forte valeur ajoutée lors du déversement
Comprend :
Tubulure en silicone durcie au platine Nalgene 50 et caches pour orifices ventilés en TPE.
Spécification
Spécification
Taille du bouchon | 83 mm |
Description | Bouchon 3 ports |
Diamètre (impériale) Tube interne | 1/4 po |
Diamètre (métrique) Tube interne | 6.35 mm |
À utiliser avec (équipement) | Flacons et bonbonnes Nalgene avec bouchons 83B |
Longueur (métrique) | 7.62 cm |
Matériau | Polypropylène, joint en TPE, caches pour orifices en TPE et tuyau en silicone durci de platine, Joint d’étanchéité en TPE, Tubulure en silicone durci au platine |
Nbre par carton | 6/Cs. |
Nb par paquet | 1 Ea. |
Type de produit | Bouchon |
† Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites ; b) les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.