Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Wide-Mouth Carboy with Handle Code produit.: 10579231
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Wide-Mouth Carboy with Handle
Code produit. 10579231
20 L
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 L
20 L
Code produit. 10579231
Marque: Thermo Scientific™ 22350050
Ajouter au panier
Ajouter au panier
S’utilise avec : Stockez et transportez des solides, poudres et liquides ; Autoclavable ; Matériau du bouchon : Polypropylène ; Couleur : Blanc
Stockez et transportez les solides, les poudres et les liquides avec les bonbonnes à col large en PP autoclavable Thermo Scientific™ Nalgene™ avec poignées. Ces bonbonnes en PP naturel durables sont dotées d’une large ouverture pratique pour faciliter le nettoyage et la distribution. Les poignées disposées sur l’épaulement facilitent le transport et le versement, même lorsque vous portez des gants.
  • Gradués par incréments de 1 gallon et 5 L pour une plus grande facilité d’utilisation
  • L’ouverture à col large peut s’adapter à des agitateurs verticaux
  • Autoclavables
  • Bouchons à vis étanches† en PP blanc de 100 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 5,3 gal.
Capacité (métrique) 20 L
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 100-415 mm
Couleur Blanc
Description Bonbonne à col large autoclavable avec poignées
Diamètre (métrique) externe 282 mm
À utiliser avec (application) Stocker et transporter des matières solides, poudres et liquides, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation ​
Graduations Graduées pour une contenance en litres et en gallons
Hauteur (métrique) avec bouchon 483 mm
Comprend Poignées
Matériau PP
Mouth Style Large
Nbre par carton 4/Cs.
Nb par paquet 1 Ea.
Type de produit Bonbonne avec poignée
Stérilité Non-sterile
Volume (impériale) jusqu’au rebord 5,5 gal
Volume (métrique) jusqu’au rebord 22.5 L
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1426215 Type de certificatCertificat de conformité Date02/04/2025 Catalog Number2235-0050
Numéro de lot1421901 Type de certificatCertificat de conformité Date25/01/2025 Catalog Number2235-0050
Numéro de lot1416168 Type de certificatCertificat de conformité Date29/10/2024 Catalog Number2235-0050
Numéro de lot1414871 Type de certificatCertificat de conformité Date10/10/2024 Catalog Number2235-0050
Numéro de lot1409588 Type de certificatCertificat de conformité Date16/08/2024 Catalog Number2235-0050
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Wide-Mouth Carboy with Handle >