Learn More
Falcon™ Microplaques en PS
Fabriquées en PS vierge transparent pour une visibilité optimale. Les microplaques en PS Falcon™ sont disponibles avec des surfaces traitées et non traitées pour la culture tissulaire.
Marque: Falcon™ 353043
111.71 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Disponibles avec des surfaces traitées et non traitées pour culture tissulaire. En PS vierge transparent pour une visibilité optimale.
- Polyvalence des couleurs des plaques pour s’adapter à diverses méthodes de détection
- En PS vierge transparent
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Apyrogènes
- Des traitements de surface en polystyrène non traité, en culture tissulaire standard (TC) et Corning™ PrimariaTM sont disponibles
- Emballage pratique, de type médical, à ouverture facile, pour une présentation individuelle du produit
- Les plateaux individuels et les plateaux Ready-Stack (RS) sont en PET (Code 1) et recyclables
- La surface et le volume de croissance sont nominaux
Spécification
3 x 4 | |
Oui | |
Plat | |
Transparent | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Plaque de culture cellulaire | |
12 | |
50/Carton | |
Emballage individuel |
Transparent | |
Polystyrène | |
6 ml | |
3,8 cm2 | |
Rectangulaires | |
Culture cellulaire | |
1.5 à 2.2 ml | |
Couvercle | |
1/Paquet | |
50/Carton |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25