Learn More
- Home
- Products
- Microplaques
- Microplaques de culture cellulaire
- Falcon™ Microplaque à 96 puits à fond plat traitée pour la culture cellulaire
Falcon™ Microplaque à 96 puits à fond plat traitée pour la culture cellulaire
Code produit. 10334791
Tous les produits Corning Produits
Code produit. 10334791
Marque: Falcon™ 353072
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Utilisez le code promo "24073" pour bénéficier de cette offre.
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Disponibles avec des surfaces traitées et non traitées pour culture tissulaire.En PS vierge transparent pour une visibilité optimale.
- Les fonds sont 60 % plus fins que les microplaques en polystyrène classiques, ce qui se traduit par une fluorescence de fond plus faible et permet des relevés jusqu’à 340 nm.
- Les parois opaques empêchent les échanges entre puits.
- Le fond plat optiquement transparent permet une visualisation directe sous microscope.
- En PS vierge transparent
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Apyrogènes
- Des traitements de surface en polystyrène non traité, en culture tissulaire standard (TC) et Corning™ PrimariaTM sont disponibles
- Emballage pratique, de type médical, à ouverture facile, pour une présentation individuelle du produit
- Les plateaux individuels et les plateaux Ready-Stack (RS) sont en PET (Code 1) et recyclables
- Les microplaques Falcon à 96, 384 et 1536 puits sont compatibles avec les systèmes d’automatisation et répondent aux dimensions standard ANSI / SBS pour les microplaques
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Énergie renouvelable
Spécification
Spécification
Format | Étalon |
Couvercle | Avec couvercle |
Surface de culture | 0,32 cm2 |
Array | 8 x 12 |
Conditionnement | 1 sachets, 50 boîtes |
Type de liaison | Traitée pour culture tissulaire |
Couleur | Transparent |
Type de produit | Microplaque |
Matériau | PS |
Nbre de puits | 96 |
Volume (métrique) de travail | 1,5 à 2,2 ml |
Stérilité | Stérile |
Traitement de surface | Culture cellulaire |
Volume total (métrique) du puits | 0,37 mL |
Type de puits | Plat |
Nbre par carton | 50/carton |
Nb par paquet | 1 / boîte |
Quantité | 50/boîte |
Afficher plus Afficher moins |
Suggestions de produits
Ces alternatives pourraient vous intéresser
-
Code produit. 13002203
-
Code produit. 10141161
-
Code produit. 10357992
-
Code produit. 10413972
-
Code produit. 10298901
-
Code produit. 10327461
-
Code produit. 10360691
-
Code produit. 10462012
-
Code produit. 15533115
-
Code produit. 15543115
-
Code produit. 15553115
-
Code produit. 10412741
-
Code produit. 10687551
-
Code produit. 10695951
-
Code produit. 10792552
-
Code produit. 10058820
-
Code produit. 10212811
-
Code produit. 10567131
-
Code produit. 11835275
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté This information does not imply a recommendation or representation of any kind and any action taken upon the information provided is strictly at your own risk. The products shown have not been qualified by Fisher Scientific for any particular purpose, application or use and it is the responsibility of the purchaser to ensure that the performance of the product is suitable for the purchasers specific use or intended application.
-
-
Catalog No. 10537161
189,06 € / 60 pièces -
-
Catalog No. 10695951
195,00 € / 50 pièces -
Catalog No. 10212951
186,11 € / 200 pièces -
-
Catalog No. 10687551
200,00 € / 50 pièces -
Catalog No. 10084450
83,15 € / 200 pièces -
Catalog No. 10777241
182,03 € / 50 pièces -
Catalog No. 11879181
88,10 € / 200 pièces -
Catalog No. 10788561
206,89 € / 500 pièces -
Catalog No. 10579511
149,71 € / 1000 pièces -
Catalog No. 11512303
134,00 € / 500 pièces -
Catalog No. 10282371
83,95 € / 200 pièces -
Catalog No. 10773501
202,87 € / 500 pièces
Promotions
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Jours
42Heures
20Minutes
42Secondes
23Hot Deal*La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.