Learn More
Corning™ Réservoirs de réactif jetables stériles Costar™
Fabriqués en PS modifié pour une meilleure résistance. Les réservoirs de réactif jetables stériles Corning™ Costar™ sont idéals pour le remplissage répétitif de pipettes multicanaux.
Marque: Corning™ 4870
236.01 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Fabriqués en PS modifié pour une meilleure résistance. Les réservoirs de réactif jetables stériles Corning™ Costar™ sont idéals pour le remplissage répétitif de pipettes multicanaux.
Les réservoirs à réactifs Costar™ sont parfaits pour le remplissage répétitif de pipettes multicanaux.
- En polystyrène modifié (blanc)
- Emballage individuel, stériles
- Jetable
Spécification
50 ml | |
Polystyrène | |
Réservoir de réactif | |
145 mm | |
5/boîte | |
70 mm |
145 x 70 x 28 mm | |
Stérile | |
28 mm | |
200/boîte | |
En vrac | |
Oui |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25