Learn More
Corning™ Plaques à 12 puits traitées pour culture tissulaire transparentes Costar™, conditionnées individuellement, stériles
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Plaques traitées pour culture tissulaire pour une adhérence des cellules supérieure. Les plaques de culture cellulaire à fond plat Corning™ Costar™ sont idéales pour les tests de diagnostic lorsque l’adhérence des cellules est essentielle.
Marque:  Corning™ 3513
190.10 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24156" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10253041
  • 221.00€ / 50 pièces
Spotlight
Utilisez le code promo 24156 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Il en reste null
En stock
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
  • Codes alphanumériques individuels pour l’identification des puits, fonds plats
  • Traité pour une fixation optimale des cellules (sauf indication contraire)
  • La surface Corning™ CellBIND™ est un nouveau traitement de culture cellulaire qui augmente la capacité de mouillabilité de surface pour une adhérence cellulaire plus uniforme et plus homogène.
  • Les plaques de surface à fixation ultra-basse sont dotées d’une couche d’hydrogel à liaison covalente qui minimise l’adhérence cellulaire, l’absorption des protéines et l’activation cellulaire.
  • La surface traitée pour analyses Corning Osteo est un revêtement cristallin inorganique, créant une surface qui imite les os in vivo, pour la culture et les dosages in vitro de cellules osseuses.
  • Stérile
  • Apyrogènes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
3 x 4
Oui
Plat
Transparent
Polystyrène
Stérile
Plaque multi-puits
12
50/Carton
Emballage individuel
2,26 cm
Transparent
Polystyrène
1,14 ml (puits)
3,8 cm2
Rectangulaires
Culture cellulaire
1 ml
Couvercle
1/Paquet
50/Carton
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot30924051 Type de certificatCertificat de qualité Date03/06/2025 Catalog Number3513
Numéro de lot30724017 Type de certificatCertificat de qualité Date03/06/2025 Catalog Number3513
Numéro de lot30624032 Type de certificatCertificat de qualité Date24/05/2025 Catalog Number3513
Numéro de lot30524037 Type de certificatCertificat de qualité Date24/05/2025 Catalog Number3513
Numéro de lot30424014 Type de certificatCertificat de qualité Date16/05/2025 Catalog Number3513
Promotions
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.
    Code promotionnel: 25081
    Expire2025-12-31
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24156
    Expire2025-06-30
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/05/2025 et le 30/06/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Plaques à 12 puits traitées pour culture tissulaire transparentes Costar™, conditionnées individuellement, stériles > 12 puits ; traitée TC ; 1/boîte ; 50/boîte