Learn More
Falcon™ Boîtes de culture tissulaire standard
Surfaces planes en PS optiquement transparent pour une visualisation microscopique des cellules sans déformation. Les boîtes de culture tissulaire standard Falcon™ conviennent à la plupart des lignées cellulaires dépendantes de la fixation.
Marque: Falcon™ 353003
160.47 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Surfaces planes en polystyrène optiquement transparent pour visualiser les cellules au microscope sans déformation
- La chimie de surface uniforme créée par le traitement au plasma par gaz sous vide favorise l’adhérence des cellules
- Meilleure manipulation des petites boîtes grâce à la conception unique Easy-Grip
- Apyrogènes
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Conditionnées dans des sachets de qualité médicale à ouverture facile
- En PS vierge transparent
- Culture tissulaire standard (TC), traitement de surface Corning™ PrimariaTM et polystyrène non traité CT disponibles
Conçu pour la culture cellulaire
- Optique à plat, sans déformation
- Couvercles conçus pour des échanges gazeux optimaux
- Les anneaux d’empilage facilitent l’empilage et la manutention
- Le traitement plasma sous vide modifie de façon permanente et constante la surface de croissance cellulaire
- La surface de culture tissulaire standard est hydrophile et contient une variété de groupes fonctionnels chargés négativement qui favorisent la fixation et la propagation des cellules
- La surface de culture tissulaire Corning Primaria incorpore en outre des groupes fonctionnels contenant de l’azote et il a été démontré qu’elle favorise une meilleure fixation, propagation et différenciation de certains types de cellules
Informations sur la commande
Conditionnement de 20 par pochette.
Spécification
Plat | |
Transparent | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Plaque de Pétri pour culture cellulaire | |
200/Carton | |
20 mm |
17,5 ml (puits) | |
58.1 cm2 | |
Rond | |
Culture cellulaire | |
16 à 17,5 ml | |
20/Paquet | |
100 mm |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31