Learn More
Corning™ Plaques de culture cellulaire à fond plat Costar™
Plaques traitées pour culture tissulaire pour une adhérence des cellules supérieure. Les plaques de culture cellulaire à fond plat Corning™ Costar™ sont idéales pour les tests de diagnostic lorsque l’adhérence des cellules est essentielle.
Marque: Corning™ 3524
Description
- Conçues pour un large éventail d’applications, notamment les expériences générales de croissance cellulaire, les études de clonage, les tests d’isolement et de sensibilité des virus et les tests in vitro
- Les fonds de plaques présentent une épaisseur uniforme permettant une observation sans distorsion et un examen microscopique
- Coordonnées alphanumériques placées sur le même plan focal que la croissance cellulaire pour un référencement pratique de la position du puits
- Les bords de préhension facilitent la manipulation
- Toutes les plaques ont des couvercles non réversibles avec anneaux de condensation pour minimiser l’évaporation et le risque de contamination
- En polystyrène optiquement transparent de qualité médicale
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Produit certifié apyrogène
Spécification
4 x 6 | |
Plat | |
Transparent | |
Polystyrène | |
Culture tissulaire | |
0,5mL | |
100 (Emballage individuel) | |
Emballage individuel | |
1,6 cm |
Avec couvercle | |
3,4 ml | |
1,9 cm2 | |
Stérile | |
Microplaque pour culture cellulaire | |
24 | |
Emballage individuel | |
100/Carton |
Promotions
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25