Learn More
Greiner Bio-One Microplaques multipuits pour culture cellulaire CELLSTAR
Click to view available options
Surface de culture:
1 cm2
1,9 cm2
3.9 cm2
Nombre de puits:
12
24
48
Volume (métrique) de travail:
0,5 à 1 ml
0,5 à 1,5 ml
2 à 4 ml
Nbre par carton:
100
120
Conditionnement:
100 pièces
120 pièces
5 pièces
Description
- Amélioration de l’adhésion de cellules par un traitement de surface (TS) physique
- Haute transparence
- Faible autofluorescence
- Les couvercles d’anneaux de condensation permettent un échange gazeux optimal
- Les couvercles à position unique empêchent la contamination croisée
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables, contenu non cytotoxique. |
| Bouchon inclus | Avec couvercle |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 6,5 ml |
| Couleur | Transparent |
| Surface de culture | 3.9 cm2 |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Cheminée |
| Stérilité | Stérile |
| Afficher plus |