Learn More
DWK Life Sciences Flacon de laboratoire DURAN™, revêtement de protection, ambré, filetage DIN 168-1, revêtement de sécurité en plastique, transmission lumineuse USP/EP (3.2.1)
Flacons de laboratoire en verre multifonctionnels avec protection UV et revêtement de sécurité protecteur.
Marque: DWK Life Sciences 218062438
Description
Les flacons de laboratoire DURAN™ Original GL sont devenus la norme de référence des flacons de laboratoire multifonctionnels depuis leur introduction en 1972. La version protégée avec revêtement de sécurité des flacons combinant le meilleur des deux univers : verre borosilicaté 3,3 USP/EP de type I pratiquement inerte à l’intérieur et couche de sécurité protectrice plastique à l’extérieur. Les flacons sont moulés à partir d’un verre ambré de haute pureté, puis recouverts d’un revêtement en plastique PU pour réduire les risques de bris de verre et d’éclaboussures de liquide en cas de casse. L’ambré garantit que les contenus sensibles à la lumière sont protégés contre les effets de la photodégradation. La protection contre la lumière ultra-violette est conforme aux normes internationales USP/EP. La combinaison de matériaux haute performance avec une conception robuste conforme à la norme ISO 4796-1 offre une longue durée de vie. Les flacons sont dotés d’une échelle graduée de volume facile à lire et d’un champ de marquage en émail blanc permanent. Code de traçabilité permanent sur chaque flacon pour la traçabilité des lots de fabrication. Le revêtement de protection répond aux exigences de la norme ASTM E1522 et est entièrement autoclavable à 121 ou 134°C.
- Système de bouchons GL standardisés et de bouchons correspondants pour une étanchéité particulièrement étroite et un versement simple et propre
- Le revêtement assure une protection contre les rayures, les fuites* et les éclaboussures* (*s’applique uniquement aux récipients de 5 000 ml et moins)
- Protection UV jusqu’à environ 500 nm en raison d’une coloration externe
- La seule application externe de la couleur garantit que les surfaces internes ont les propriétés standard du verre DURAN™
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
- Formats de 10 et 25 ml avec rebord en verre de forme spéciale pour un meilleur écoulement, sans qu’une bague anti-goutte supplémentaire en plastique ne soit nécessaire
Spécification
100 mL | |
Préparation de matériaux sensibles à la lumière ; stockage de matériaux sensibles à la lumière ; transport et expédition de matériaux sensibles à la lumière ; autoclavage de milieux et de réactifs ; récipient de culture | |
Verre borosilicaté (3.3), polyuréthane | |
GL 45 | |
56 mm |
Polyurethane | |
Sans bouchon à vis et bague anti-goutte | |
10/Bte | |
Autoclavable |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Accessoires et services
-
DWK Life Sciences Bouchon de connexion à vis DURAN™, GL 45,... X2 Screw Cap, GL 45, PP, 2 Port GL 14, f... Code produit: 10166642
82.70€ / 2 pièces -
DWK Life Sciences Anneau de coulage PFA Premium DURAN™, GL ... X5 Premium pouring ring, GL 45, temp. re... Code produit: 10193382
25.00€ / 5 pièces -
DWK Life Sciences Bouchon à vis inviolable DURAN™, PP, pour... X10 Tamper-evident screw caps, GL 45, PP... Code produit: 10221932
29.75€ / 10 pièces -
DWK Life Sciences Bouchon à vis haute température DURAN™, r... X10 Screw-caps, GL 45, PBT, red, w/PTFE ... Code produit: 10222161
114.00€ / 10 pièces -
DWK Life Sciences DURAN™ Original Bague de versement pour f... X10 BAGUE DE DEVERSEMENT GRISE PPbouchon... Code produit: 10356512
9.20€ / 10 pièces -
DWK Life Sciences DURAN™ Original Bague de versement pour f... X10 BAGUE DE DEVERSEMENT JAUNE PPbouchon... Code produit: 10376512
8.80€ / 10 pièces -
DWK Life Sciences Bouchon à vis inviolable DURAN™, PP, pour... X10 BOUCHON PP INVIO GL45 TEFLONBouchon ... Code produit: 10416593
83.70€ / 10 pièces -
DWK Life Sciences Bouchon à vis avec opercule Duran™, ouver... X10 BOUCHON PERCE PBT GL45bouchon GL per... Code produit: 10434301
115.00€ / 10 pièces -
DWK Life Sciences Bouchon de connexion à vis DURAN™, GL 45,... X2 BOUCHON PP GL45 + 3 PORTS GL14bouchon... Code produit: 10474073
88.50€ / 2 pièces -
DWK Life Sciences DURAN™ Original Bague de versement pour f... X10 BAGUE DE DEVERSEMENT VERTE PPbouchon... Code produit: 10474472
8.80€ / 10 pièces -
DWK Life Sciences DURAN™ Original Bague de versement pour f... X10 Pouring ring, GL 45, PP, blue, for D... Code produit: 10602981
9.10€ / 10 pièces -
Duran™ Bouchons à vis de qualité supérieure X5 BOUCHON TPCH GL45Bouchon en TPCh conf... Code produit: 11321455
102.00€ / 5 pièces -
DWK Life Sciences Bouchon à vis pour flacon de laboratoire DURAN&... X10 BOUCHON PP JAUNE GL45bouchon GL et b... Code produit: 11725434
28.40€ / 10 pièces -
DWK Life Sciences Bague anti-goutte en ETFE rouge haute températu... X10 BAGUE DEVERSEMENT ETFE GL45bouchon G... Code produit: 11732342
23.05€ / 10 pièces -
DWK Life Sciences Bouchon à vis pour flacon de laboratoire DURAN&... X10 BOUCHON PP VERT GL45bouchon GL et ba... Code produit: 11735434
27.55€ / 10 pièces -
DWK Life Sciences Bouchon à vis pour flacon de laboratoire DURAN&... X10 BOUCHON PP GRIS GL45bouchon GL et ba... Code produit: 11745434
27.55€ / 10 pièces -
DWK Life Sciences Bouchon à vis pour flacon de laboratoire DURAN&... X10 BOUCHON PP GL45bouchon GL et bague Code produit: 11762332
28.10€ / 10 pièces -
DWK Life Sciences Bouchon à vis GL Duran™ GL 45 avec connec... X2 Screw cap GL 45 with 2 hose connector... Code produit: 15363647
86.75€ / 2 pièces -
DWK Life Sciences Bouchon de connecteur GL 45 multiport en acier ... Système de raccords GL 45 DURAN, capucho... Code produit: 15563547
354.00€ / 1 pièce -
DWK Life Sciences Bouchon de connecteur GL 45 multiport en acier ... Système de raccords GL 45 DURAN®, capuch... Code produit: 15652799
354.00€ / 1 pièce -
DWK Life Sciences Bouchon de connecteur GL 45 multiport en acier ... Système de raccords GL 45 DURAN, capucho... Code produit: 15806931
311.00€ / 1 pièce -
DWK Life Sciences Bouchon à vis GL à ventilation par membrane, PP... X5 Capuchon à membrane en PP, DURAN, ble... Code produit: 15866921
40.30€ / 5 pièces -
DWK Life Sciences Bouchon en caoutchouc de bromobutyle gris DURAN... X10 Bouchons obturateurs en caoutchouc, ... Code produit: 15896921
46.40€ / 10 pièces -
DWK Life Sciences Bouchon de raccordement en acier inoxydable à 4... Système de raccords GL 45 DURAN®, capuch... Code produit: 15899007
376.00€ / 1 pièce -
DWK Life Sciences DURAN™ Système de raccordement, GL 45, 2... Connection Cap System GL 45 with red PBT... Code produit: 16454954
144.00€ / 1 pièce -
DWK Life Sciences DURAN™ Système de raccordement, GL 45, 2... DURAN Connection Cap System GL45 with 3-... Code produit: 16464460
143.00€ / 1 pièce -
DWK Life Sciences DURAN™ Système de raccordement, GL 45, 2... Connection Cap System GL 45 with red PBT... Code produit: 16464954
220.00€ / 1 pièce -
DWK Life Sciences DURAN™ Système de raccordement, GL 45, 2... DURAN Connection Cap System GL45 with 4-... Code produit: 16474460
187.00€ / 1 pièce -
DWK Life Sciences Bouchon à vis en aluminum Duran™ GL 45, a... X10 Capuchons à vis en aluminium DURAN G... Code produit: 16678442
70.10€ / 10 pièces -
DWK Life Sciences Bouchon à vis en aluminum Duran™ GL 45, a...
X10 Capuchons à vis en aluminium DURAN G... Code produit: 1669844224.75€ / 10 pièces