Learn More
Duran™ Bouchons à vis de qualité supérieure Code produit.: 11321455
Ajouter au panier
Duran™ Bouchons à vis de qualité supérieure
Code produit. 11321455 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Taille : GL 45
Click to view available options
Taille : GL 45
Code produit. 11321455
Marque: Duran™ 1088679
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisés dans l’industrie pharmaceutique, la manipulation de milieux agressifs, les procédés de stérilisation exigeants tels que la stérilisation à l’air chaud ou à sec et la dépyrogénation
  • Composé formulé sans colorant de couleur pour éviter tout risque de lixiviation
  • Limite de température de service de –196°C à +260°C
  • Très haute résistance chimique
  • Étanchéité élevée grâce à l’utilisation d’un joint en silicone revêtu de PTFE
  • DMF (réf. 19757, en conjonction avec le flacon de haute qualité) disponible sur demande
  • Les applications types incluent l’industrie pharmaceutique, la manipulation de milieux agressifs, les procédés de stérilisation exigeants tels que la stérilisation à l’air chaud ou à sec et la dépyrogénation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Revêtement PTFE
Couleur Transparent
Comprend blanc
Matériau PP
Quantité 5Pack
Plage de températures (métrique) –196 à 260°C
Certifications/Conformité USP
Hauteur (métrique) 26 mm
Type de produit Bouchon à vis de qualité supérieure
À utiliser avec (équipement) Flacon de première qualité
Diamètre (métrique) 51 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot211157F Type de certificatCertificat de conformité Date16/08/2023 Catalog Number1088679
  • Plusieurs fabricants
    Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.
    Code promotionnel: 24095
    Expire2025-04-15
    Jours
    1
    Heures
    17
    Minutes
    32
    Secondes
    55
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre 17/03/2025 et 15/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales En savoir plus
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Duran™ Bouchons à vis de qualité supérieure >