Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Original Bague de versement pour flacon de laboratoire, PP
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Filetage (métrique):
GL 32
GL 45
Couleur:
Bleu
Gris
Jaune
Vert
Description
Le bouchon à vis à filetage GL classique pour flacon de laboratoire est doté du système d’étanchéité à bouchon testé et éprouvé garantissant un joint étanche aux liquides. Disponibles en quatre couleurs : bleu, vert, jaune et gris avec bagues anti-goutte correspondantes. La distinction des types de supports est simplifiée et l’échange des bouchons à vis ainsi que le risque de contamination croisée sont grandement réduits.
- Le bouchon avec joint intégré assure une étanchéité efficace pour un stockage à court terme
- Bague anti-goutte pour versement sans goutte
- La couleur permet d’éviter de mélanger les bouchons et réduit le risque de contamination croisée
- Entièrement compatible avec tous les filetages GL 45 et donc très polyvalent
Spécification
Spécification
Couleur | Vert |
Description | Bague anti-goutte |
À utiliser avec (application) | Milieux et réactifs d’autoclavage ; stockage à court terme d’échantillons et de milieux ; codage et identification des couleurs |
Matériau | PP |
Quantité | 10/boîte |
Filetage (métrique) | GL 45 |
Autoclavable | Autoclavable |
Type de produit | Bague anti-goutte de flacon |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 13
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences DURAN™ Original Bague de versement pour flacon de laboratoire, PP >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu