Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Système de raccordement, GL 45, 2, 3, 4, or 5 olives, GL 45, Bouchon à visser en PBT rouge
Code produit. 16454954 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Type de produit:
Capuchon de connecteur (2 ports)
Capuchon de connecteur (3 ports)
Capuchon de connecteur (4 ports)
Capuchon de connecteur (5 ports)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16454954
Marque: DWK Life Sciences 292632806
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
2, 3, 4 ou 5 petits capuchons à connecteur de petits tubes pour flacons DURAN™ GL 45.
Le système de bouchon de connexion DURAN™ GL 45 réutilisable convient parfaitement au transfert aseptique de liquides dans ou hors de flacons DURAN™ à l’aide d’une tubulure de pompe péristaltique. Les bouchons à vis sont adaptés à tous les flacons de laboratoire DURAN™ Original GL 45, de 100 ml et plus. Les connecteurs à tubulure cannelés (dia. ext. : 4,2 mm) sont compatibles avec les tubulures de pompe péristaltique BPT étroite d’un diamètre intérieur de 3,2 mm (1/8).
  • Les bouchons sont dotés d’un filetage GL 45 adapté aux flacons DURAN™
  • Les connecteurs de tuyau mâles cannelés conviennent à la fixation de tubes PBT péristaltiques d’un diamètre intérieur de 4,2 mm
  • Produit disponible avec 2, 3, 4 ou 5 connecteurs de tubulure cannelés en acier inoxydable (316L)
  • Autoclavable à 121°C ou 134°C
  • Les matériaux de construction sont certifiés comme approuvés pour le contact alimentaire
  • Réutilisables avec une longue durée de vie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
À utiliser avec (application) Approvisionnement en milieux pour les petits bioréacteurs ; bioréacteur en lots nourris ; circuit de perfusion pour la culture cellulaire ; oxygénation / aération de très petits échantillons ; utilisation dans un micro-réacteur de chimie
Type de produit Capuchon de connecteur (2 ports)
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado