Learn More
DWK Life Sciences Bouchon à vis inviolable DURAN™, PP, pour flacons de laboratoire, avec filetage DIN 168-1, revêtement en silicone avec face en PTFE
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Filetage (métrique):
GL 45
Conditionnement:
10 pièces
Description
Les bouchons à vis inviolables sont disponibles avec un bouchon à joint ou un revêtement en silicone avec face en PTFE (silicone catalysé au peroxyde). La bague en plastique colorée intégrale se déchire lorsque le bouchon est ouvert pour la première fois et est retenu sur le col du flacon. Par conséquent, on détecte facilement si le flacon a été ouvert après avoir été scellé. Après la dépose initiale, les deux bouchons assurent toujours la fonction de bouchon à vis normal.
- En raison du déchirement de la bague en plastique lors de l’ouverture initiale du flacon, il est facile de voir si le flacon a été ouvert
- Le bouchon peut également être utilisé après la première détorsion ou rupture de la perforation en tant que bouchon à vis standard
- Entièrement compatible avec tous les filetages GL 45 et donc très polyvalents
- L’option de revêtement de bouchon en silicone revêtu de PTFE offre une étanchéité fiable à long terme
Spécification
Spécification
| Description | Revêtement en silicone avec face en PTFE |
| À utiliser avec (application) | Transfert de liquide stérile entre les récipients ; échantillonnage de liquide dans les flacons à partir de récipients plus grands ; bouchon de réservoir pour fournir des instruments de laboratoire ; assemblages de ports pour flacons d’agitation et récipients de culture cellulaire ; port d’aération unique pour autoclavage de milieux dans de grands flacons |
| Matériau | Polypropylène, PTFE, silicone, PTFE, Silicone |
| Quantité | 10/boîte |
| Filetage (métrique) | GL 45 |
| Finition de col | 15 mm |
| Diamètre (métrique) | 66 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |