Learn More
DWK Life Sciences Bouchon à vis en aluminum Duran™ GL 45, argent
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Description
L’aluminum est un matériau alternatif au plastique utilisé dans la plupart des bouchons à vis pour flacons de laboratoire. Les bouchons sont disponibles sous forme de bouchon fermé sur le dessus avec un revêtement en PTFE haute température, ou sous forme d’un bouchon avec opercule pour une utilisation avec un septum ou un bouchon. Les bouchons métalliques offrent une large plage de tolérances aux températures et présentent une résistance mécanique élevée. L’aluminum offre des qualités de protection supérieures qui protègent contre la lumière, l’humidité, l’oxygène et d’autres gaz.
- Exempt de plastiques à base d’hydrocarbures, de plastifiants, de phtalates, etc.
- Utilisation à haute température jusqu’à +260°C pour la dépyrogénation ou la stérilisation à air chaud
- Praticité : le filetage s’adapte à tous les flacons en verre DURAN™ GL 45 de 100 ml à 20 litres
- Étanchéité garantie avec le revêtement en silicone revêtu de PTFE USP classe VI
- Le revêtement du bouchon est remplaçable et fourni démonté pour faciliter le traitement
- Ouverture et fermeture pratiques : le moletage offre une meilleure préhension avec les mains mouillées ou gantées
- Protection : matériau à conductivité électrique – Dissipation ESD
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Non toxique
- Recyclable
Spécification
Spécification
Couleur | Argent |
À utiliser avec (application) | Alternative aux bouchons à vis en plastique pour flacons de laboratoire ; traitement et applications à haute température ; stockage d’échantillons à basse température / cryogéniques ; stockage de principes actifs pharmaceutiques ou de matériaux sensibles |
Matériau | Aluminium |
Quantité | 10/boîte |
Filetage (métrique) | GL 45 |
Matériau de revêtement | Silicone revêtu de PTFE |
Hauteur (métrique) | 25 mm |
Diamètre (métrique) | 50 mm |
Type de bouchon | Bouchon avec opercule |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.