Learn More
DWK Life Sciences Bouchon à vis pour flacon de laboratoire DURAN™ Original GL, joint sans revêtement, PP
Code produit. 11745434 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Filetage (métrique):
GL 25
GL 32
GL 45
Couleur:
Bleu
Gris
Jaune
Vert
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11745434
Marque: DWK Life Sciences 293382884
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Bouchon à vis avec joint fiable.
Le bouchon à vis à filetage GL classique pour flacon de laboratoire est doté du système d’étanchéité à bouchon testé et éprouvé garantissant un joint étanche aux liquides. Disponibles en quatre couleurs : bleu, vert, jaune et gris avec bagues anti-goutte correspondantes. La distinction des types de supports est simplifiée et l’échange des bouchons à vis ainsi que le risque de contamination croisée sont grandement réduits.
  • Le bouchon avec joint intégré assure une étanchéité efficace pour un stockage à court terme
  • Bague anti-goutte pour versement sans goutte
  • La couleur permet d’éviter de mélanger les bouchons et réduit le risque de contamination croisée
  • Entièrement compatible avec tous les filetages GL 45 et donc très polyvalent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Gris
Description Bouchon à vis
À utiliser avec (application) Milieux et réactifs d’autoclavage ; stockage à court terme d’échantillons et de milieux ; codage et identification des couleurs
Matériau PP
Quantité 10/Bte
Filetage (métrique) GL 45
Diamètre (métrique) 54 mm