Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ Plate and 96-Well Mid-well Plates, Round U-Bottom, 7 mm Diameter, Level 3 High Performance Applications
Use glass-coated SureSTART™ WebSeal™ Plate and 96-Well Mid-well Plates, Round U-Bottom, 7 mm Diameter, Performance Level 3, for high performance analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Marque: Thermo Scientific™ 60180-P336
624.57 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 3 WebSeal™ Plate+ 96-Well Round U-Bottom 7 mm Diameter Mid-well Plates are designed for regulated labs that require high performing products.
Plate+ glass-coated Level 3 well plates are recommended for use with very sensitive applications, low sample concentrations, and hydrophobic samples such as proteins and are ideal for use with all solvent types including non-polar solvents.
These 96-well plates are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 7 mm Diameter, Round, Level 2.
Stabilité des solvants organiques supérieure
Les échantillons, qui ne peuvent normalement être manipulés que dans des flacons en verre, peuvent désormais bénéficier de la manipulation dans une plaque à puits à haut débit.
Moins d’adsorption sur la paroi de cavité pour les composés critiques
L’adsorption sur les parois de cavité est la raison n° 1 du nombre de résultats non reproductibles dans la bioanalyse. Lorsque la polarité de la paroi dans les plaques à puits Webseal Plate+ est inversée, le risque d’adsorption est considérablement réduit.
Reproductibilité accrue
Moins de risques de perte d’échantillons.
Spécification
No Barcode | |
8 x 12 | |
Clear | |
96 | |
Non stérile | |
1200 μl | |
10 Plates | |
41,5 mm | |
Mid-well |
Specification Certified | |
SureSTART WebSeal Level 3 | |
Polypropylène | |
1000 μl | |
Glass-coated | |
Rond | |
-80°C to 121°C | |
7 mm |