Learn More
DWK Life Sciences Bouchon de raccordement en acier inoxydable à 4 tuyaux DURAN™, GL 45
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Le bouchon de raccordement à 4 ports DURAN™ est fabriqué à l’aide d’une méthode innovante de fabrication d’additifs dénommée impression en métal tridimensionnelle. Cette méthode permet d’optimiser la forme complexe à l’aide d’un logiciel de conception assistée par ordinateur et de réduire considérablement la quantité de métal nécessaire à la construction. Le bouchon de raccordement de transfert peut être utilisé avec toutes les tailles de flacons DURAN™ GL 45 et facilite le mouvement des liquides dans un système fermé et aseptique. Les quatre connecteurs de tuyau mâle conviennent à la tubulure flexible d’un diamètre intérieur de 6,4 mm (1/4). Cela correspond au type de tubulure de taille A de l’initiative SDD, permettant un raccordement rapide aux sachets de tampon, aux systèmes de mélange, etc. Le centre de travail en acier inox à rotation libre permet de dévisser le flacon sans débrancher la tubulure. Les connecteurs et le corps sont fabriqués en acier inox de type 316L (1.4404/S31603). Un joint en silicone et le bouchon à vis GL 45 garantissent une parfaite étanchéité aux liquides. Large plage de températures (jusqu’à 180°C). Autoclavable à (121°C pendant 15 minutes). Code de traçage pour une traçabilité complète. Idéal pour les laboratoires de chimie, sciences de la vie et biologie pharmaceutique.
- Le centre de travail en acier inox à rotation libre permet de dévisser le flacon sans débrancher la tubulure
- Fixation plus facile de la tubulure grâce aux connecteurs supérieurs légèrement évasés
- Les quatre connecteurs de tuyau mâle conviennent à la tubulure flexible d’un diamètre intérieur de 6,4 mm
- Facilité du transfert de liquides dans un système fermé et stérile grâce à l’adaptateur pour flacon
- Tous les composants sont entièrement soudés pour éviter les vides de piégeage
- Surface hygiénique électropolie pour un nettoyage et une stérilisation efficaces
Spécification
Spécification
À utiliser avec (application) | Transfert de liquide stérile entre les récipients ; échantillonnage de liquide dans les flacons à partir de récipients plus grands ; bouchon de réservoir pour approvisionner des instruments de laboratoire ; assemblages de ports pour flacons d’agitation et récipients de culture cellulaire |
Matériau | Caoutchouc de silicone, polypropylène, caoutchouc, acier inoxydable, Polypropylene, Rubber, Stainless Steel |
Quantité | 1 de chaque |
Filetage (métrique) | GL 45 |
Autoclavable | Autoclavable |
Diamètre (métrique) | 54 mm |