Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Système de raccordement, GL 45, 2, 3, 4, or 5 olives, GL 45, Bouchon à visser en PBT rouge Code produit.: 16464954
Expédition estimée: 20-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
DWK Life Sciences DURAN™ Système de raccordement, GL 45, 2, 3, 4, or 5 olives, GL 45, Bouchon à visser en PBT rouge
Code produit. 16464954 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Avec 5 connecteurs pour tubulure étroite
Click to view available options
Comprend:
Avec 2 connecteurs pour tubulure étroite
Avec 3 connecteurs pour tubulure étroite
Avec 4 connecteurs pour tubulure étroite
Avec 5 connecteurs pour tubulure étroite
Code produit. 16464954
Marque: DWK Life Sciences 292662809
Expédition estimée: 20-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Ajouter au panier
2, 3, 4 ou 5 petits capuchons à connecteur de petits tubes pour flacons DURAN™ GL 45.
Le système de bouchon de connexion DURAN™ GL 45 réutilisable convient parfaitement au transfert aseptique de liquides dans ou hors de flacons DURAN™ à l’aide d’une tubulure de pompe péristaltique. Les bouchons à vis sont adaptés à tous les flacons de laboratoire DURAN™ Original GL 45, de 100 ml et plus. Les connecteurs à tubulure cannelés (dia. ext. : 4,2 mm) sont compatibles avec les tubulures de pompe péristaltique BPT étroite d’un diamètre intérieur de 3,2 mm (1/8).
  • Les bouchons sont dotés d’un filetage GL 45 adapté aux flacons DURAN™
  • Les connecteurs de tuyau mâles cannelés conviennent à la fixation de tubes PBT péristaltiques d’un diamètre intérieur de 4,2 mm
  • Produit disponible avec 2, 3, 4 ou 5 connecteurs de tubulure cannelés en acier inoxydable (316L)
  • Autoclavable à 121°C ou 134°C
  • Les matériaux de construction sont certifiés comme approuvés pour le contact alimentaire
  • Réutilisables avec une longue durée de vie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Approvisionnement en milieux pour les petits bioréacteurs ; bioréacteur en lots nourris ; circuit de perfusion pour la culture cellulaire ; oxygénation / aération de très petits échantillons ; utilisation dans un micro-réacteur de chimie
Comprend Avec 5 connecteurs pour tubulure étroite
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences DURAN™ Système de raccordement, GL 45, 2, 3, 4, or 5 olives, GL 45, Bouchon à visser en PBT rouge >