Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre transparent de diagnostic de type 1
Offrent une excellente clarté et une précision dimensionnelle de flacon à flacon en raison de leur conception tubulaire. Les flacons de diagnostic en verre transparent Fisherbrand™ de type 1 sont en verre neutre de type 1.
Marque:  Fisherbrand™ 102000
217.22 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "24127" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 14803582
  • 273.00€ / 320 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Les bouchons pour lyophilisateur démontrent une absorption d’humidité très faible
  • Le rayon de fond spécialement conçu offre une meilleure résistance pour les applications de lyophilisation
  • Deux bouchons possibles - bouchon en PP et bouchon revêtu d’EPE pour urée pour lyophilisateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Transparent
Verre borosilicaté
Conviennent aux applications de lyophilisation et à toutes les applications pharmaceutiques et diagnostiques
Tubulaire
Autoclavable
320/boîte
18 mm
3 ml
À vis
À vis
36 mm
Flacon de diagnostic
FDS
Documents Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacons en verre transparent de diagnostic de type 1 >