Learn More
Thermo Scientific™ Phire Reaction Buffers
The reaction buffer for Thermo Scientific Phire Hot Start II DNA Polymerase is available in three formats: non-colored version with and without detergents or Green version containing a density reagent and two tracking dyes for direct loading of PCR products on gel.
Marque:  Thermo Scientific™ F527L
Code produit. 13515170
  • 34.65€ / 4 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Tampon de réaction Phire Green
  • Tampon de réaction Phire Green 5x (tampon 1X fournit 1,5 mM de MgCl2)
  • Solution de 50 mM de MgCl2
  • DMSO
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Contenu :
• Tampon de réaction 5X Phire Green, 4 x 1,5 ml (tampon 1X fournissant 1,5 mM de MgCl2)
• 50 mM de MgCl2
• DMSO
Conserver à -20°C.
ADN polymérase Phire Hot Start II
4 x 1.5 mL
Hot-start PCR
Green
Tampon de réaction PCR
Wet or Dry Ice
5X
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2909463 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog NumberF527L
Numéro de lot2918188 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog NumberF527L
Numéro de lot2967425 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog NumberF527L
Numéro de lot2959114 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2025 Catalog NumberF527L
Numéro de lot2959068 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2025 Catalog NumberF527L
Nom du produit
Thermo Scientific™ Phire Reaction Buffers > 4 x 1,5 ml