Learn More
Wheaton™ Bouchons à vis pour urée blancs
Conviennent à la plupart des applications qui appellent des flacons à col vissant. Les bouchons à vis pour urée blancs Wheaton™ sont revêtus d’EPE.
Marque: Wheaton™ 300190
Description
- Plusieurs options de taille de filetage
- Excellente option de fermeture pour flacons et flacons à col vissant
Spécification
15,5 mm | |
Bouchon | |
Blanc | |
Flacons de diagnostic filetés |
EPE | |
Urée | |
1000/boîte |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Wheaton™ Bouchons à vis pour urée blancs > Dimensions du filetage : 15,5mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu