Learn More
Fisherbrand™ Cartouche AccuQuatro U Pack
Choisissez la cartouche adaptée à votre eau d’alimentation. Les cartouches AccuQuatro Fisher Scientific™ sont disponibles pour eau d’alimentation d’osmose inverse, déminéralisée ou à faible teneur en COT.
Marque:  Fisherbrand™ RR100Q2KT
Code produit. 15409719
  • 1245.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Volume d’eau morte minimal
  • Production d’eau ultrapure exempte d’ions et de matières organiques
  • Choix de cartouches d’ultra-purification pour les types d’eau d’alimentation
Spécification
Spécification
Accu100
Kit de cartouches AccuQuatro U Pack avec filtre final 0,2 μm, alimentation déminéralisée
Nom du produit
Fisherbrand™ Cartouche AccuQuatro U Pack >