Learn More
Micronova™ Sacs pour déchets dangereux
Ces sacs pour déchets dangereux en PEBD à faible densité sont conçus pour contenir des déchets biomédicaux et dangereux dans des environnements aseptiques et contrôlés.
Marque: Micronova™ BL2-32YEIRBB
227.46 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les sacs pour déchets dangereux Micronova sont fabriqués à partir de polyéthylène rouge ou jaune, basse densité, conforme aux normes de la FDA et peuvent être utilisés avec les supports BinLiner de la série BLSSH de Micronova.Les sacs pour déchets à risque biologique sont conçus pour le confinement et l’élimination des déchets biomédicaux et les sacs pour déchets dangereux sont conçus pour la séparation et l’élimination des déchets dangereux
- Sacs pour déchets dangereux en polyéthylène basse densité
- Sacs rouges ou jaunes pour déchets à risque biologique et dangereux
- Les sacs pour déchets à risque biologique sont clairement marqués d’un symbole de risque biologique imprimé en noir
- Les sacs pour déchets dangereux sont étiquetés pour le tri des déchets aux États-Unis
- Les doublures 32YE fonctionnent avec le support BinLiner BLSSH-1515
- Les 24YE et 25RE fonctionnent avec le support BinLiner BLSSH-168
- Les petits sacs avec un fond en étoile sont parfaits pour les conteneurs ronds
- Les grands sacs sont scellés à plat
- Bonne compatibilité avec les nettoyeurs courants
- Les doublures irradiées aux rayons gamma sont parfaites pour les zones aseptiques
Spécification
113,5 L | |
Cinq revêtements pliés par sachet double | |
20,4 in | |
Jaune | |
91,4 cm | |
50/carton | |
Stérile | |
Transporting Biomedical Waste (Non-Sharps) | |
0,050 mm | |
PEBD | |
15°C to 30°C |
Certificat de conformité et certificat d’irradiation Traitement | |
51,8 cm | |
30 gal | |
Single-use | |
81,3 cm | |
STAR: Durable pleated bottom to fit round containers. | |
Non autoclavable | |
BLSSH series BinStand or similar container | |
36 in | |
Biohazard Waste Bags |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
047563-000 | Certificat de qualité | 10/02/2025 | BL2-32YEIRBB |
046916-000 | Certificat de qualité | 04/12/2024 | BL2-32YEIRBB |
045913-000 | Certificat de qualité | 23/10/2024 | BL2-32YEIRBB |
044881-000 | Certificat de qualité | 30/08/2024 | BL2-32YEIRBB |
043149-000 | Certificat de qualité | 17/06/2024 | BL2-32YEIRBB |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02