Learn More
Wheaton™ Bouchons pour flacons de diagnostic à vis
Pour la fermeture sûre et sécurisée des flacons en laboratoire. Les bouchons Wheaton pour flacons de diagnostic à vis sont fabriqués en polypropylène de qualité pharmaceutique
Marque:  Wheaton™ 300180
87.83 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 14803592
  • 126.00€ / 1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • De couleur blanche.
  • Convient à une finition filetée de 15,5 mm (15,5 R4)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
15,5 mm
PP
1000/boîte
Bouchon
Blanc
Flacons de diagnostic filetés
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Wheaton™ Bouchons pour flacons de diagnostic à vis >