Learn More
Wheaton™ Bouchons à vis en polypropylène blanc
Conviennent à la plupart des applications qui appellent des flacons à col vissant. Les bouchons à vis en polypropylène blanc Wheaton™ sont fabriqués en plastique de polypropylène robuste.
Brand:  Wheaton™ 300203
110.97 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Product Code. 14823592
  • 129.00€ / 1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • Pour les filetages de 22 mm
  • Idéal pour la microbiologie et le confinement de solvants volatils
  • Excellent choix de bouchons pour flacons et flacons à col vissant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Blanc
Pour flacons de diagnostic filetés
Bouchon
PP
22 mm
1000/boîte
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents Certificates
View accessory products
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Wheaton™ Bouchons à vis en polypropylène blanc > Dimension du filetage : 22 mm : 1000/boîte.