Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Tubes à essai réutilisables en verre borosilicaté 3.3
Utilisez des tubes à essai réutilisables en verre borosilicaté 3.3 Kimble Chase™ en laboratoire. Ils sont disponibles en différents diamètres métriques et sont certifiés DIN 12395.
Marque: DWK Life Sciences A616016001211
43.43 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
Utilisez les tubes à essai réutilisables en verre borosilicaté 3.3 Kimble™ en laboratoire. Ils sont disponibles en différents diamètres métriques et sont certifiés DIN 12395.
- Disponible avec ou sans bords
- Fond rond
- Autoclavables
Spécification
DIN 12395 | |
Tube à essai ; Réutilisable | |
Verre borosilicaté | |
100 paquet | |
Autoclavable |
Fond rond, Collier à bride | |
160 mm | |
Non | |
Non | |
16 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Jours
34Heures
3Minutes
48Secondes
18 -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
34Heures
3Minutes
48Secondes
18