Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Tubes à essai réutilisables en verre borosilicaté 3.3
Click to view available options
Diamètre (métrique):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
25 mm
Longueur (métrique):
75 mm
100 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Type de conception:
Fond rond
Fond rond, Collier à bride
Fond rond, Cou droit
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
50 pièces
Description
Utilisez les tubes à essai réutilisables en verre borosilicaté 3.3 Kimble™ en laboratoire. Ils sont disponibles en différents diamètres métriques et sont certifiés DIN 12395.
- Disponible avec ou sans bords
- Fond rond
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Type de conception | Fond rond, Collier à bride |
| Description | Épaisseur : de 0,9 à 1,0mm |
| Longueur (métrique) | 75 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Quantité | 100 de chaque |
| Avec rebord | Oui |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) | 10 mm |
| Type de produit | Tube à essai |