Learn More
Fisherbrand™ Test Tubes, Borosilicate Glass 3.3, Without Rim, Medium Wall
Test tubes with round bottom are universal cylindrical laboratory glassware that are used e.g. for chemical reactions, pretreatments or for storing small amounts of liquid.
Marque: Fisherbrand™ 90106133
52.04 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Caractéristiques : parois moyennes sans rebord
- Qualité : tubes à essai en verre borosilicaté 3.3
- Conformité : ISO 4142
Spécification
ISO 4142 | |
150 mm | |
100 paquet | |
16 mm |
21 mL | |
Verre borosilicaté | |
Non | |
1.2 mm |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
Nouvelle offre Economisez maintenant