Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Tubes à essai réutilisables en verre borosilicaté 3.3
Utilisez des tubes à essai réutilisables en verre borosilicaté 3.3 Kimble Chase™ en laboratoire. Ils sont disponibles en différents diamètres métriques et sont certifiés DIN 12395.
Marque: DWK Life Sciences 73750-16100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Utilisez les tubes à essai réutilisables en verre borosilicaté 3.3 Kimble™ en laboratoire. Ils sont disponibles en différents diamètres métriques et sont certifiés DIN 12395.
- Disponible avec ou sans bords
- Fond rond
- Autoclavables
Spécification
Fond rond | |
Verre borosilicaté (3.3) | |
16 mm |
100 mm | |
Autoclavable | |
Tube à essai réutilisable |
KIM001 Kimble Chase 08 09 Catalog
Taille: 57.1 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Tubes à essai réutilisables en verre borosilicaté 3.3 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu