Learn More
Fisherbrand™ Boîtes de stockage anti-rayonnement
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Hauteur (métrique):
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Bêta –10 L – (25 x 20 x 20 cm), à utiliser avec le CSR-BAG2
- Les boîtes de stockage Cleaver Scientific sont fabriquées avec des couvercles à charnière et peuvent accueillir des inserts interchangeables pour microtubes, tubes à centrifuger, flacons à scintillation, flacons universels, cryotubes et tubes Falcon
- Notre gamme de bacs à socle et de paillasse avec pieds antidérapants et couvercles à charnière est également disponible, c’est une solution idéale pour le stockage à court terme de déchets radioactifs ou de radio-isotopes
- Les bacs de stockage Beta et Gamma sont disponibles en cinq tailles et les deux plus grands modèles de bacs sont équipés de roues pour un transport facile
- Des sacs à cordon à usage intensif en option sont également disponibles
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Pour conserver les matières radioactives, microtubes, tubes à centrifuger, flacons à scintillation, flacons universels, cryotubes et tubes Falcon |
| Hauteur (métrique) | 250 mm |
| Capacité | Microtubes, tubes à centrifuger, flacons à scintillation, flacons universels, cryotubes et tubes Falcon, 10 l |
| Type de produit | Boîte de stockage anti-rayonnement |