Learn More
Corning™ Tubes en verre jetables à fond rond sans rebord PYREX™
Fabriqués en verre borosilicaté pour réduire les changements de pH et les contaminants. Les tubes en verre jetables à fond rond sans rebord Corning™ PYREX™ sont conçus pour la culture cellulaire et les travaux bactériologiques généraux.
Marque: Corning™ 99445-12
53.86 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Fabriqués en verre borosilicaté pour réduire les changements de pH et les contaminants. Les tubes en verre jetables à fond rond sans rebord Corning™ PYREX™ sont conçus pour la culture cellulaire et les travaux bactériologiques généraux.
Ces tubes de culture à usage unique sont conditionnés pour votre commodité dans des boîtes faciles à ouvrir et à utiliser. Les trois petites tailles sont fournies dans un distributeur et les grandes tailles sont conditionnées en vrac. En verre borosilicaté pour réduire les changements de pH et la présence des contaminants susceptibles de passer à travers le verre sodocalcique.
Spécification
6 mL | |
Verre | |
Pour les travaux de culture tissulaire et procédures bactériologiques générales | |
En vrac | |
Non stérile | |
12 mm |
75 mm | |
Oui | |
Aucun | |
Non | |
Non | |
Tube de culture |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
-
Plusieurs fabricants
Offres à prix cassés sur la verrerie de laboratoire
Faites le plein de béchers, de flacons et d’autres articles de laboratoire avant que ces offres ne disparaissent.Code promotionnel: 24123Expire: 2025-06-14
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant