Learn More
Eppendorf™ Plaques PCR à jupe, à fond conique, à 96 puits twin.tec™
Alle ansehen Eppendorf Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Couleur:
Blanc
Bleu, Fond blanc
Bleu, Transparent
Jaune, Transparent
Rouge, Transparent
Transparent
Vert, Transparent
Vert, Transparents
Profile:
96 puits, avec jupe
96 puits, à demi-jupe
missing translation for 'unitSize'
25 pièces
300 pièces
Beschreibung
- L’affaissement minimal de la jupe fait de ces plaques le choix idéal pour une utilisation dans des systèmes automatisés et robotiques
- Certifiées exemptes d’ADN, de DNase et de RNase humains détectables, ainsi que d’inhibiteurs PCR
- Conception monobloc combinant du PC et du PP pour des performances optimales
- Parallélisme des plans amélioré
- Grande rigidité
- Amélioration de la tolérance entre puits
- La jupe assure une compatibilité avec les systèmes automatisés
- Parois extrêmement fines pour un transfert optimal de la chaleur dans l’échantillon
- S’adaptent à la plupart des thermocycleurs et au séquenceur capillaire MegaBACE™
- Dans les recommandations d’encombrement SBS (127,76 ± 0,25 mm x 85,476 ± 0,25 mm)
- Empilables
- Coin biseauté et identification sur grille alphanumérique
- Huit trous dans la jupe qui aident au positionnement et au retrait de la plaque du bloc du thermocycleur
- Les bords des puits surélevés assurent une bonne étanchéité et réduisent le risque de contamination croisée
- Conception à profil bas permettant une efficacité accrue de la PCR
Spezifikation
Spezifikation
| Certifiés | Oui |
| Format | Étalon |
| Méthode de détection | Analyse protéique quantitative |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Vert, Transparents |
| Nbre de puits | 96 |
| Type de puits | V |
| Exempt de DNase | Oui |
| À utiliser avec (application) | Pour les techniques de PCR |
| Stabilité thermique max. | 121°C |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur